missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Chloropretadalafil, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloropretadalafil |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1 |
| Formel vægt | 426.0982 |
| Procent renhed | >95% |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?