Få mere at vide
Chloropretadalafil (Methyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido-[3,4-b]indole-3-carboxylate), Mikromol™
Beskrivelse
Chloropretadalafil (Methyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido-[3,4-b]indole-3-carboxylate)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloropretadalafil |
| CAS | 171489-59-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chloropretadalafil |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C22 H19 Cl N2 O5 |
| Certificeringer/compliance | ISO 17025 |
| Synonym | 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R,3R)-, 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R,3R)- (9CI), 1H-Pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid, 1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-, methyl ester, (1R-cis)-, (1R,3R)-1-(1,3-Benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylic acid methyl ester, Chloropretadalafil, Methyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(chloroacetyl)-2,3,4,9-tetrahydro-1H-pyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate, Chloropretadanafil |
| InChI formel | InChI=1S/C22H19ClN2O5/c1-28-22(27)16-9-14-13-4-2-3-5-15(13)24-20(14)21(25(16)19(26)10-23)12-6-7-17-18(8-12)30-11-29-17/h2-8,16,21,24H,9-11H2,1H3/t16-,21-/m1/s1 |
| SMIL | COC(=O)[C@H]1Cc2c([nH]c3ccccc23)[C@H](N1C(=O)CCl)c4ccc5OCOc5c4 |
| IUPAC navn | methyl (1R,3R)-1-(1,3-benzodioxol-5-yl)-2-(2-chloroacetyl)-1,3,4,9-tetrahydropyrido[3,4-b]indole-3-carboxylate |
| Vis mere |