Få mere at vide
2-Chloro-1,3-butadiene, SPEX CertiPrep™
Artikelnummer. 12979484 Shop alle SPEX Certiprep produkter
Skift visning
Mængde:
1 mL
Pakningsstørrelse:
1ml
Artikelnummer. Mængde unitSize
12979484 1 mL 1ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 12979484 Leverandør SPEX Certiprep Leverandørnr. S930
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Indeholder
Autosampler Vial, NIST Traceable Certificate of Analysis accredited to ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34, Safety Data Sheet
ISO/IEC Guide 34 Certified, NIST-Traceable Certified Reference Material
Organic Standard manufactured for GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and other analytical instrumentation
AnalyteCAS No.Concentration
2-Chloro-1,3-butadiene126-99-81000μg/mL
Certificeringer
Accredited by A2LA for ISO/IEC 17025 and ISO/IEC Guide 34 and certified by UL-DQS to ISO 9001
Overholdelse
GHS/OSHA Complaint
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale 2-Chloro-1,3-butadiene
Navn note Methods 8240B, 8260B
Emballage 2mL amber prescored glass ampule
CAS 126-99-8, 67-56-1
CAS min % 0.1, 99.9
Koncentration eller sammensætningsnoter Certificate of Analysis reports target analytes to a +/−2% accuracy and correct for raw material purity.
CAS Max % 0.1, 99.9
Metoder For US EPA Methods 8021, 8240B, 8260B
Molekylær formel C4H5Cl
Til brug med (udstyr) GC, GC/MS, HPLC, LC/MS, and Other Analytical Instrumentation
InChI nøgle YACLQRRMGMJLJV-UHFFFAOYSA-N
SMIL C=CC(=C)Cl
IUPAC navn 2-chlorobuta-1,3-diene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol-P&T
Molekylvægt (g/mol) 88.534
PubChem CID 31369
Mængde 1 mL
ChEBI CHEBI:39481
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • 2-Chloro-1,3-butadiene
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet efter enkelt eksponering Kategori 1
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H331-Giftig ved indånding.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
  • H370-Forårsager organskader.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P241-Anvend eksplosionssikkert elektrisk/ventilations-/lys-/ /udstyr.
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P405-Opbevares under lås.
  • P501b-Indholdet/beholderen bortskaffes i henhold til de lokale/regionale/nationale/internationale forskrifter.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: chloroprene, methanol
Product intended for laboratory use only