Få mere at vide
Chloroprene 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30311304
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30311304 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30311304 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREGA09010381ME
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroprene
CAS 126-99-8
Analyt- eller komponentnavne Chloroprene
Forsendelsestilstand Ice pack (-20°C)
Molekylær formel C4 H5 Cl
Koncentration 5000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym 1,3-Butadiene, 2-chloro-, 2-Chloro-1,3-butadiene, 2-Chloro-1,3-buatdiene, 2-Chlorobutadiene, Chloroprene, NSC 18589, β-Chloroprene
InChI formel InChI=1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2
SMIL ClC(=C)C=C
IUPAC navn 2-chlorobuta-1,3-diene
Opløsningsmiddel eller Matrix Methanol
Molekylvægt (g/mol) 88.54
Mængde 1 ml
Formel vægt 88.008 g/mol