Få mere at vide
Chloroprene 5000 μg/mL in Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloroprene |
| CAS | 126-99-8 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chloroprene |
| Forsendelsestilstand | Ice pack (-20°C) |
| Molekylær formel | C4 H5 Cl |
| Koncentration | 5000 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | 1,3-Butadiene, 2-chloro-, 2-Chloro-1,3-butadiene, 2-Chloro-1,3-buatdiene, 2-Chlorobutadiene, Chloroprene, NSC 18589, β-Chloroprene |
| InChI formel | InChI=1S/C4H5Cl/c1-3-4(2)5/h3H,1-2H2 |
| SMIL | ClC(=C)C=C |
| Vis mere |