Få mere at vide
Chlorplatinsyrehexahydrat, ACS-reagens,≥ 37,50 % Pt-basis, Honeywell™
Artikelnummer. 15671770 Shop alle Honeywell Fluka produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Glass Bottle
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
15671770 1 g Glasflaske 1g
15691770 5 g Glass Bottle 5g
15681770 25 g Glass Bottle 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15671770 Leverandør Honeywell-Fluka Leverandørnr. 2060831G
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
ACS reagens,≥ 37,50 % Pt-basis
  • Ledende branchen i over 65 år
  • Honeywell leverer nu Fluka™ førsteklasses uorganiske reagenser på verdensplan– med sikret konsistens, renhed og nøjagtighed
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18497-13-7
Molekylær formel Cl6H14O6Pt
Molekylvægt (g/mol) 517.89
MDL nummer MFCD00149910
InChI nøgle PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
IUPAC navn platin(4+) dihydrogenhexahydrathexachlorid
SMIL [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroplatinic Acid Hexahydrate
Fysisk form Pulver
Mængde 1 g
Lineær formel H2PtCl6 · 6H2O
FN nummer UN2507
Formel vægt 517.9g/mol
Procent renhed ≥37.50% (Pt basis)
Grad ACS-reagens
Emballage Glasflaske
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloroplatinic acid hexahydrate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 3
  • Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H301-Giftig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
Sikkerhedssætning
  • P260-Indånd ikke pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloroplatinic acidhexahydrate