Få mere at vide
Chlorplatinsyre Hexahydrat ACS MP Biomedicals
Artikelnummer. 11412812 Shop alle MP Biomedicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
11412812 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 11412812 Leverandør MP Biomedicals Leverandørnr. 0215250905
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloroplatinic Acid
Navn note Hexahydrate
CAS 18497-13-7
Mængde 5 g
Molekylær formel Cl6H14O6Pt
MDL nummer MFCD00149910
Synonym Dihydrogen hexachloroplatinate
InChI nøgle PIJUVEPNGATXOD-UHFFFAOYSA-J
SMIL [H+].[H+].O.O.O.O.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Pt+4]
IUPAC navn platin(4+) dihydrogenhexahydrathexachlorid
Molekylvægt (g/mol) 517.89
Formel vægt 195.09
Grad ACS
Tæthed 2.430 g/mL