Få mere at vide
Chloropicrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloropicrin |
| CAS | 76-06-2 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chloropicrin |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C Cl3 N O2 |
| Koncentration | 100 μg/mL |
| Certificeringer/compliance | ISO 17034 |
| Synonym | Nitrochloroform, Chloropicrin, Trichloronitromethane, Acquinite |
| InChI formel | InChI=1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7 |
| SMIL | [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl |
| Vis mere |