Få mere at vide
Chloropicrin 100 μg/mL in Acetonitrile, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30320452
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30320452 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30320452 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11500000AL100
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropicrin
CAS 76-06-2
Analyt- eller komponentnavne Chloropicrin
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C Cl3 N O2
Koncentration 100 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Nitrochloroform, Chloropicrin, Trichloronitromethane, Acquinite
InChI formel InChI=1S/CCl3NO2/c2-1(3,4)5(6)7
SMIL [O-][N+](=O)C(Cl)(Cl)Cl
IUPAC navn trichloro(nitro)methane
Opløsningsmiddel eller Matrix Acetonitrile
Molekylvægt (g/mol) 164.38
Mængde 1 ml
Formel vægt 162.8995 g/mol