Få mere at vide
Chlorophyllin sodium copper salt, MedChemExpress
Artikelnummer. 16448506
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
100 mg
Artikelnummer. Mængde
16448506 100 mg
1 options
Artikelnummer. 16448506 Leverandør Medchem Express Leverandørnr. HYB0911
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
MedChemExpress Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Sodium copper chlorophyllin A is a semi-synthetic mixture of sodium copper salts derived from chlorophyll, primarily used as a food additive and in alternative medicine.
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorophyllin sodium copper salt
Fysisk form Solid
CAS 11006-34-1
Farve Black
Mængde 100 mg
Renhedsgrad noter Research
Molekylær formel C34H31CuN4Na3O6
Til brug med (applikation) Cancer-programmed cell death
Opløselighedsinformation H2O : ≥ 66.66 mg/mL (92.05 mM) ∣DMSO : 1.2 mg/mL (1.66 mM; Need ultrasonic)
SMIL O=C(O[Na])CC1=C(C(C(O[Na])=O)=C(C)C2=CC(C(CC)=C3C)=[N]4C3=CC5=C(C=C)C(C)=C6[N-]75)[N-]2[Cu+2]47[N](C8=C6)=C1C(C8C)CCC(O[Na])=O
Molekylvægt (g/mol) 724.15
Formel vægt 724.15