Få mere at vide
Klorofylin, kobberbaseret trinatriumsalt
Artikelnummer. 11483207
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11483207 5 g 5g
11493207 25 g 25g
11403217 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11483207 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A16155.06
 Begrænset vare
På lager
CAS: 11006-34-1 | C34H31CuN4Na3O6
Chlorophyllin, kobberholdigt trinatriumsalt anvendes til den spektrofotometriske bestemmelse af venlafaxinhydrochlorid. En hybrid fotoelektrokemisk biobrændselscelle er sammensat af en TiO 2 film ledende glaselektrode sensibiliseret af et kobberklorofyl trinatriumsalt. Synlige lysfølsomme geler blev fremstillet ved at indføre en kromofor (trinatriumsalt af kobberchlorophyllin) til termofølsomme geler.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorophyllin, kobberbehandlet trinatriumsalt anvendes til spektrofotometrisk bestemmelse af Venlafaxinhydrochlorid. En hybrid fotoelektrokemisk biobrændselscelle er sammensat af en TiO 2 film ledende glaselektrode sensibiliseret af et kobberklorofyl trinatriumsalt. Synlige lysfølsomme geler blev fremstillet ved at indføre en kromofor (trinatriumsalt af kobberchlorophyllin) til termofølsomme geler.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler, lys.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 11006-34-1
Molekylær formel C34H31CuN4Na3O6
MDL nummer MFCD00012149
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorophyllin
Navn note Kobbertrinatriumsalt
Lugt Lugtfri
Mængde 5 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 724.15