Få mere at vide
Chlorophenprocoumon, LoGiCal
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorophenprocoumon |
| CAS | 2728-02-1 |
| Analyt- eller komponentnavne | Chlorophenprocoumon |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |
| Molekylær formel | C18 H15 Cl O3 |
| Certificeringer/compliance | ISO 9001 |
| Synonym | 2H-1-Benzopyran-2-one, 3-[1-(4-chlorophenyl)propyl]-4-hydroxy-, Coumarin, 3-(p-chloro-α-ethylbenzyl)-4-hydroxy- (6CI,8CI), (±)-p-Chlorophenprocoumon, 3-[1'-(p-Chlorophenyl)propyl]-4-oxycoumarin, Enticide, Oxycoumarin, Ro 1-7627, p-Chlorophenprocoumon |
| InChI formel | InChI=1S/C18H15ClO3/c1-2-13(11-7-9-12(19)10-8-11)16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)22-18(16)21/h3-10,13,20H,2H2,1H3 |
| Løsningstype | Neat |
| SMIL | CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3 |
| Vis mere |