Få mere at vide
Chlorophenprocoumon, LoGiCal
Artikelnummer. 30461776
Skift visning
Mængde:
5 mg
Artikelnummer. Mængde
30461776 5 mg
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30461776 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCFOR2539.00
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal's certified reference materials as neats, native solutions and stable isotope labelled solutions, with expert documentation and support. From forensic to clinical labs, choose LoGiCal for confidence, compliance, and analytical excellence.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorophenprocoumon
CAS 2728-02-1
Analyt- eller komponentnavne Chlorophenprocoumon
Forsendelsestilstand Room Temperature
Molekylær formel C18 H15 Cl O3
Certificeringer/compliance ISO 9001
Synonym 2H-1-Benzopyran-2-one, 3-[1-(4-chlorophenyl)propyl]-4-hydroxy-, Coumarin, 3-(p-chloro-α-ethylbenzyl)-4-hydroxy- (6CI,8CI), (±)-p-Chlorophenprocoumon, 3-[1'-(p-Chlorophenyl)propyl]-4-oxycoumarin, Enticide, Oxycoumarin, Ro 1-7627, p-Chlorophenprocoumon
InChI formel InChI=1S/C18H15ClO3/c1-2-13(11-7-9-12(19)10-8-11)16-17(20)14-5-3-4-6-15(14)22-18(16)21/h3-10,13,20H,2H2,1H3
Løsningstype Neat
SMIL CCC(C1=C(O)c2ccccc2OC1=O)c3ccc(Cl)cc3
IUPAC navn 3-[1-(4-chlorophenyl)propyl]-4-hydroxychromen-2-one
Industry Type Clinical Testing
Molekylvægt (g/mol) 314.76
Mængde 5 mg
Formel vægt 314.071 g/mol