Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol Rødt natriumsalt
Artikelnummer. 15498919
Skift visning
Mængde:
5 g
Pakningsstørrelse:
5g
Artikelnummer. Mængde unitSize
15498919 5 g 5g
1 options
Artikelnummer. 15498919 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. L10364.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-64-2 | C19H11Cl2O5S | 422.25 g/mol
Chlorphenol Rødt natriumsalt bruges i standardprøverne for at angive pH. En plet, der bruges til at påvise klordioxid i drikkevand.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chlorphenol Rødt natriumsalt anvendes i standardprøverne for at angive pH. En plet, der bruges til at påvise klordioxid i drikkevand.
Opløselighed Opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 4,8
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorophenol Red sodium salt
CAS 123333-64-2
Smeltepunkt ∽267°C (decomposition)
Molekylær formel C19H11Cl2O5S
MDL nummer MFCD00151199
Mængde 5 g
Synonym chlorphenol red sodium salt
Opløselighedsinformation Soluble in water.
InChI nøgle QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M
SMIL OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
IUPAC navn 2-chlor-4-[3-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol;natrium
Molekylvægt (g/mol) 422.25
PubChem CID 131846007
Formel vægt 445.26