Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol Rød, natriumsalt
Artikelnummer. 11976811 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
11976811 50 g Glasflaske 50g
10092840 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11976811 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 216310500
Request Bulk or Custom Format
CAS: 123333-64-2 | C19H11Cl2O5S | 422.25 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 123333-64-2
Molekylær formel C19H11Cl2O5S
Molekylvægt (g/mol) 422.25
MDL nummer MFCD00151199
InChI nøgle QXTPRQZMDKBTAI-UNOMPAQXSA-M
Synonym 3', 3''-Dichlorophenolsulfonephthalein, sodium salt
PubChem CID 131846007
SMIL OC1=CC=C(C=C1Cl)C(=C1/C=CC(=O)C(Cl)=C1)\C1=CC=CC=C1S([O-])(=O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorophenol Red, sodium salt
Smeltepunkt 267.0°C
Opløselighedsinformation Solubility in water: soluble.
Infrarødt spektrum Authentic
IUPAC navn 2-[(3-chlor-4-hydroxyphenyl)[(1Z)-3-chlor-4-oxocyclohexa-2,5-dien-1-yliden]methyl]benzen-1-sulfonat
Formel vægt 445.25
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse (575nm, 0.1N NaOH) ca. 1200
Visuel overgangsinterval From pH 4.6 (yellow) to pH 7.0 (purple)
Farve Brun
Mængde 50 g
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorophenol Red, sodium salt, water soluble
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.