Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol Rød, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10550804 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10550804 50 g Glasflaske 50g
10487580 10 g Glasflaske 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10550804 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190040500
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 16-12-2026
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-20-0
Molekylær formel C19H12Cl2O5S
Molekylvægt (g/mol) 423.26
MDL nummer MFCD00005877
InChI nøgle WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
PubChem CID 20486
IUPAC navn 2-chlor-4-[3-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Absorbans 1000 (ved lambda max) (kalk på tørret stof) (A (1% min./1 cm))
Kemisk navn eller materiale Chlorophenol Red
Navn note Pure
Infrarødt spektrum Autentisk
Lambda Max 572 til 576 nm (i 0,1 N NaOH)
Tab ved tørring 8% maks. (110 °C)
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1000 min. (575 nm, i 0,1N NaOH)
Visuel overgangsinterval Fra pH 4,8 (gul) til pH 6,4 (lilla)
Beilstein 19, II, 104
Farve Hvid til cremet
Opløselighedsinformation Opløselighed i vand: uopløselig
Mængde 50 g
Fysisk form Granulært pulver
Formel vægt 423.26
Grad Ren
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorophenol Red
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.