Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol Rød, ren, indikatorkvalitet
Artikelnummer. 10487580 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10487580 10 g Glasflaske 10g
10550804 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10487580 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 190040100
 Begrænset vare
På lager
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423,26 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Indikator
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-20-0
Molekylær formel C19H12Cl2O5S
Molekylvægt (g/mol) 423.26
MDL nummer MFCD00005877
InChI nøgle WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym CPR, 3', 3''-Dichlorophenylsulfonphthalein
PubChem CID 20486
IUPAC navn 2-chlor-4-[3-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Absorbans 1000 (at lambda max) (calc. on dried substance) (A (1% min./1cm))
Kemisk navn eller materiale Chlorophenol Red
Navn note Pure
Beilstein 19, II, 104
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble
Infrarødt spektrum Authentic
Lambda Max 572 to 576nm (in 0.1 N NaOH)
Formel vægt 423.26
Tab ved tørring 8% max. (110°C)
Grad Ren
Emballage Glasflaske
Specifik udryddelse 1000 min. (575nm, in 0.1N NaOH)
Visuel overgangsinterval From pH 4.8 (yellow) to pH 6.4 (purple)
Farve Hvid til cremet
Mængde 10 g
Fysisk form Granulært pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chlorophenol Red
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.