Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol rød
Artikelnummer. 11417254
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11417254 25 g 25g
11407254 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11417254 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. B21623.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 4430-20-0 | C19H12Cl2O5S | 423,26 g/mol
Bruges til at påvise klordioxid i drikkevand. Overgangsinterval: Fra pH 4,8 (gul) til pH 6,7 (violet). Bruges også i transportundersøgelser af guldfisk nyretubuli.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Anvendes til at påvise klordioxid i drikkevand. Overgangsinterval: Fra pH 4,8 (gul) til pH 6,7 (violet). Bruges også i transportundersøgelser af guldfisk nyretubuli.
Opløselighed Opløseligt i vand (30 mg/ml), ethanol (80
mg/ml) og methylcellusolve (50 mg/ml).
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 4,8 (gul) til 6,4 (rød)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 4430-20-0
Molekylær formel C19H12Cl2O5S
Molekylvægt (g/mol) 423.26
MDL nummer MFCD00005877
InChI nøgle WWAABJGNHFGXSJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chlorophenol red, chlorphenol red, chlorphenolsulfonphthalein, dichlorophenolsulfonephthalein, 3,3-bis 3-chloro-4-hydroxyphenyl-3h-benzo c 1,2 oxathiole 1,1-dioxide, chlorophenol red indicator, 3',3-dichlorophenolsulfonphthalein, phenol, 4,4'-1,1-dioxido-3h-2,1-benzoxathiol-3-ylidene bis 2-chloro, 3',3'-dichlorophenolsulfonaphthalein, 3',3-dichlorophenol-sulfonphthalein
PubChem CID 20486
IUPAC navn 2-chlor-4-[3-(3-chlor-4-hydroxyphenyl)-1,1-dioxo-2,1$1^{6}-benzoxathiol-3-yl]phenol
SMIL OC1=CC=C(C=C1Cl)C1(OS(=O)(=O)C2=CC=CC=C12)C1=CC=C(O)C(Cl)=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chlorophenol Red
Mængde 25 g
Beilstein 354053
Opløselighedsinformation Opløselig i vand (30 mg/ml), ethanol (80 mg/ml) og methylcellusolve (50 mg/ml).
Formel vægt 432.28