Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Chlorphenol rød
Beskrivelse
Bruges til at påvise klordioxid i drikkevand. Overgangsinterval: Fra pH 4,8 (gul) til pH 6,7 (violet). Bruges også i transportundersøgelser af guldfisk nyretubuli.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendes til at påvise klordioxid i drikkevand. Overgangsinterval: Fra pH 4,8 (gul) til pH 6,7 (violet). Bruges også i transportundersøgelser af guldfisk nyretubuli.
Opløselighed Opløseligt i vand (30 mg/ml), ethanol (80
mg/ml) og methylcellusolve (50 mg/ml).
Bemærkninger
Overgangsinterval: pH 4,8 (gul) til 6,4 (rød)
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chlorophenol Red |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 354053 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (30 mg/ml), ethanol (80 mg/ml) og methylcellusolve (50 mg/ml). |
| Formel vægt | 432.28 |
Sikkerhed og håndtering
- Chlorophenol Red
- Advarsel
- Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
- Hudætsning/hudirritation Kategori 2
- Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
- H315-Forårsager hudirritation.
- H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
- H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
- P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
- MIXTURE LIST-Contain: Chlorophenol red