Få mere at vide
(±)-Chlorophacinone-d4 (indanedione-d4), CDN
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | (±)-Chlorophacinone-d4 (indanedione-d4) |
| CAS | 1219805-75-0 |
| Molekylær formel | C23 D4 H11 Cl O3 |
| Mængde | 0.01 g |
| Synonym | (±)-Chlorophacinone-d4 (indanedione-d4), Chlorophacinone-d4, Chlorophacinone-D4 (1,3-indandione-4,5,6,7-D4), 2-[(p-Chlorophenyl)phenylacetyl]-1,3-indandione-4,5,6,7-d4, 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenylacetyl]-1 H-indene-1,3(2 H)-dione-4,5,6,7-d4, 2-[2-(4-Chlorophenyl)-2-phenyl-acetyl]-4,5,6,7-tetradeuterio-indane-1,3-dione |
| InChI formel | InChI=1 S/C23H15ClO3/c24-16-12-10-15(11-13-16)19(14-6-2-1-3-7-14)23(27)20-21(25)17-8-4-5-9-18(17)22(20)26/h1-13,19-20 H/i4D,5 D,8 D,9 D |
| SMIL | [2 H]c1c([2 H])c([2 H])c2C(=O)C(C(=O)C(c3ccccc3)c4ccc(Cl)cc4)C(=O)c2c1[2 H] |
| IUPAC navn | 2-[2-(4-chlorophenyl)-2-phenylacetyl]-4,5,6,7-tetradeuterioindene-1,3-dione |
| Molekylvægt (g/mol) | 378.841 |
| Formel vægt | 378.096 g/mol |
| Vis mere |