Få mere at vide
Chloropentafluorobenzene, 98%, BLD Pharm™
Artikelnummer. 30965623
Encompass_Preferred
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
500 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
500g
5g
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
30965623 500 g 500g
30957200 25 g 25g
30962751 5 g 5g
30952017 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 30965623 Leverandør BLD Pharm Leverandørnr. BD120914500g
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 27-11-2026
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropentafluorobenzene
CAS 344-07-0
Molekylær formel C6ClF5
MDL nummer MFCD00000534
Mængde 500 g
SMIL FC1=C(Cl)C(F)=C(F)C(F)=C1F
Molekylvægt (g/mol) 202.51
Procent renhed 98%