Få mere at vide
Chlorpentacarbonylrhenium(I), 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15481777
Skift visning
Mængde:
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15481777 1 g 1g
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 15481777 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 042096.03
 Begrænset vare
På lager
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 14099-01-5 | C5ClO5Re | 361.707 g/mol
Pentacarbonylchlororhenium(I) blev brugt til at studereπ -elektrondeficiente komplekser mellem tricarbonylhalorhenium- og diimin-ligander samt til fremstilling af [3]-ferrocenophan-komplekser. Det er også blevet anvendt til fremstilling af en række blandede valensforbindelser af rhenium og jern. Disse forbindelser finder anvendelse i studiet af ladningsoverførselsprocesser.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropentacarbonylrhenium(I)
CAS 14099-01-5
Farve Brun til hvid
Molekylær formel C5ClO5Re
Lineær formel Re(CO)5Cl
MDL nummer MFCD00013296
Mængde 1 g
FN nummer UN3466
Følsomhed Luft- og fugtfølsomhed
Synonym pentacarbonylchlororhenium, carbon monoxide; chlororhenium, pentakis carbon monoxide ; chlororhenium, 5co.clre, rhenium i pentacarbonyl chloride, pentacarbonylchlororhenium i
Opløselighedsinformation Uopløselig i vand.
InChI nøgle JQUUAHKBIXPQAP-UHFFFAOYSA-M
SMIL [C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].[C-]#[O+].Cl[Re]
IUPAC navn kulilte; chlorrhenium
Molekylvægt (g/mol) 361.707
PubChem CID 6096982
Formel vægt 361.71
Procent renhed 98%
Fysisk form Krystallinsk