Få mere at vide
Kloropentaammineruthenium(III) klorid, Ru 33,5% min
Artikelnummer. 11326038
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11326038 5 g 5g
11316038 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11326038 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010520.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 18532-87-1 | Cl3H15N5Ru | 292,58 g/mol
Chloropentaammineruthenium(III)chlorid aktiv farmaceutisk ingrediens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18532-87-1
Molekylær formel Cl3H15N5Ru
Molekylvægt (g/mol) 292.58
MDL nummer MFCD00011529
InChI nøgle HLAVJMYZYQTXAH-UHFFFAOYSA-K
Synonym Pentaamminechlororuthenium(III) chloride
IUPAC navn ruthenium(3+)pentaamintrichlorid
SMIL N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropentaammineruthenium(III) chloride
Farve Orange-gul
Lineær formel [RuCl(NH3)5]Cl2
Mængde 5 g
Følsomhed Hygroscopic
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 292.58
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ru 33.5% min.
Fysisk form Micro Crystals