Få mere at vide
Chloropentaaminerhodium(III)chlorid, Rh 34,5 % min, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11396028
Skift visning
Mængde:
0.5 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.5g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11396028 1 g 1g
11306038 0.5 g 0.5g
11386028 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11396028 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 010519.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13820-95-6 | Cl3H15N5Rh | 294.41 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13820-95-6
Molekylær formel Cl3H15N5Rh
Molekylvægt (g/mol) 294.41
MDL nummer MFCD00135665
InChI nøgle ICJGGTVWZZBROS-UHFFFAOYSA-K
IUPAC navn rhodium(3+)pentaamintrichlorid
SMIL N.N.N.N.N.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Rh+3]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropentaamminerhodium(III) chloride
Smeltepunkt (decomposition)
Mængde 1 g
Følsomhed Hygroscopic
Formel vægt 294.42
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Rh 34.5% min.
Fysisk form Micro Crystals