Få mere at vide
Chloropentaammineiridium(III) chloride, 99.9% (metals basis), Ir 49.6% min
Artikelnummer. 11389397
Skift visning
Mængde:
0.25 g
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
0.25g
1g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11389397 1 g 1g
11399397 0.25 g 0.25g
11309407 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11389397 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 041006.03
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 15742-38-8 | Cl3H15IrN5 | 383.722 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 15742-38-8
Molekylær formel Cl3H15IrN5
Molekylvægt (g/mol) 383.722
MDL nummer MFCD00798542
InChI nøgle DYGMZANLQHDDSH-UHFFFAOYSA-K
Synonym chloropentaammineiridium iii chloride, cl3ir.5nh3, chloropentaammineiridium iii chloride, ir min, pentaamminechloroiridium iii chloride trace metals basis
PubChem CID 15541975
IUPAC navn azan;trichloriridium
SMIL N.N.N.N.N.Cl[Ir](Cl)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropentaammineiridium(III) chloride
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Hvid til gul
Assay Procent Noter (metalbasis)
Lineær formel [IrCl(NH3)5]Cl2
Mængde 1 g
Formel vægt 383.73
Procent renhed 99.9%
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Ir 49.6% min.
Fysisk form Pulver