Få mere at vide
Kloropentaamminecobalt(III)-chlorid
Artikelnummer. 11351309
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11351309 50 g 50g
11331309 2 g 2g
11341309 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11351309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013765.18
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13859-51-3
Chloropentaamminecobalt(III)chlorid er doteret med polyvinylacetat for at fremstille polymere film, som forbedrer den optiske ledningsevne. Det bruges også til at fremstille det tilsvarende hydrogensulfatkompleks ved at reagere med svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 13859-51-3
MDL nummer MFCD00064728
Synonym chlorpentaaminecobalt, chloropentaamminecobalt iii dichloride, pentaaminechlorocobalt dichloride, pentaamminechlorocobalt dichloride, chloropentaminecobalt iii chloride, pentaaminechlorocobalt iii chloride, cobalt 3+ chloropentammine chloride, pentaamminechlorocobalt 2+ dichloride, cobalt 3+ , pentaammine-, trichloride, cobalt 2+ , pentaamminechloro-, dichloride, oc-6-22
Spezifikation
Kemisk navn eller materiale Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Smeltepunkt (nedbrydning)
Farve Lilla
Tæthed 1.819 g/mL
Lugt Lugtfri
Lineær formel [CoCl(NH3)5]Cl2
Mængde 50 g
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
Formel vægt 250.44
Fysisk form Pulver
RUO– Kun brug til forskning
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.