Få mere at vide
Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Artikelnummer. 11331309
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11331309 2 g 2g
11341309 10 g 10g
11351309 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11331309 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. 013765.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 13859-51-3
Chloropentaamminecobalt(III)chlorid er doteret med polyvinylacetat for at fremstille polymere film, som forbedrer den optiske ledningsevne. Det bruges også til at fremstille det tilsvarende hydrogensulfatkompleks ved at reagere med svovlsyre.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13859-51-3
MDL nummer MFCD00064728
Synonym chlorpentaaminecobalt, chloropentaamminecobalt iii dichloride, pentaaminechlorocobalt dichloride, pentaamminechlorocobalt dichloride, chloropentaminecobalt iii chloride, pentaaminechlorocobalt iii chloride, cobalt 3+ chloropentammine chloride, pentaamminechlorocobalt 2+ dichloride, cobalt 3+ , pentaammine-, trichloride, cobalt 2+ , pentaamminechloro-, dichloride, oc-6-22
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Smeltepunkt (decomposition)
Farve Lilla
Tæthed 1.819 g/mL
Lugt Odorless
Lineær formel [CoCl(NH3)5]Cl2
Mængde 2 g
Opløselighedsinformation Soluble in water.
Formel vægt 250.44
Fysisk form Pulver
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloropentaamminecobalt(III) chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Carcinogenicitet Kategori 2
  • Hudsensibilisering Kategori 1
Faresætning
  • H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
  • H351-Mistænkt for at fremkalde kræft.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloropentaamminecobalt(III) chloride