Få mere at vide
Chloroparaffin C22 57% Cl 1000 μg/mL in Cyclohexane, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30317324
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30317324 1 ml
1 options
Artikelnummer. 30317324 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA11457624CY1000
Discover Dr. Ehrenstorfer’s certified reference materials: available in multiple formats, including multi-component regulatory mixtures, to power your food and environmental analysis with traceable, ISO-accredited quality
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 1 ml
Koncentration 1000 μg/mL
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexane