Få mere at vide
Kloroparaffin C10-C13 63% Cl 100 μg/ml i Methanol, Dr. Ehrenstorfer
Specifications
Specifications
| Mængde | 1 ml |
| Koncentration | 100 μg/ml |
| Certificeringer/compliance | ISO/IEC 17025 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Metanol |