Få mere at vide
Kloroparaffin C10-C13 55,5% Cl 1000 μg/ml i cyclohexan, Dr. Ehrenstorfer
Artikelnummer. 30325873
Skift visning
Mængde:
10 ml
Artikelnummer. Mængde
30325873 10 ml
1 options
Artikelnummer. 30325873 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREY23105500CY
 Begrænset vare
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Mængde 10 ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Cyclohexan