missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Kloroparaffin C10-C13 51,5% Cl 100 μg/ml i methanol, Dr. Ehrenstorfer

Artikelnummer. 30317640
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 ml
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30317640 1 ml
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30317640 Leverandør Dr. Ehrenstorfer Leverandørnr. DREA23105100ME100
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 06-11-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv

missing translation for 'validMainframeMsg'

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.

Opdag Dr. Ehrenstorfers certificerede referencematerialer: tilgængelig i flere formater, herunder multikomponent-regulatoriske blandinger, til at drive din fødevare- og miljøanalyse med sporbar, ISO-akkrediteret kvalitet

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Mængde 1 ml
Koncentration 100 μg/ml
Certificeringer/compliance ISO/IEC 17025
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.