Få mere at vide
Chloronitromethan, TRC
Artikelnummer. 17911555
Skift visning
Mængde:
50 mg
500 mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17911555 50 mg
17944335 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 17911555 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC37393050MG
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 20-08-2026
Læg i indkøbskurv
Læg i indkøbskurv
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1794-84-9
Molekylær formel C H2 Cl N O2
Molekylvægt (g/mol) 95.49
Synonym Chloro-nitromethane
IUPAC navn Klor(nitro)metan
SMIL [O-][N+](=O)CCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloronitromethane
Renhedsgrad noter GC
Mængde 50 mg
InChI formel InChI=1S/CH2ClNO2/c2-1-3(4)5/h1H2
Formel vægt 94.9774
Procent renhed >95%