Få mere at vide
Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone Mixture (~10% in water), TRC
Artikelnummer. 30004549
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30004549 25 g
30010186 100 g
30012351 10 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30004549 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC38734525G
Denne vare kræver en prisopdatering, inden den kan bestilles.
Anmod om en pris på denne vare her.
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 55965-84-9
Molekylær formel ((C4 H4 Cl N O S)c(C4 H5 N O S)c)mix
Molekylvægt (g/mol) 264.7523
Synonym 3(2H)-Isothiazolone, 5-chloro-2-methyl-, mixt. with 2-methyl-3(2H)-isothiazolone, 3(2H)-Isothiazolone, 2-methyl-, mixt. contg. (9CI), 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one-2-methyl-4-isothiazolin-3-one mixt., 5-Chloro-2-methyl-4-isothiazolin-3-one-2-methyl-4-isothiazolin-3-one mixture, A 14, A 14 (antimicrobial), Acticide 14, Acticide 5008, Acticide LG, Acticide MV, Acticide MV 14, Acticide RS, Actocode MV, Alchinol D 15, Amerstat 252, BEK 500, Bio-Perge, Biocide K, Biocide K 10ME, Biocide K 10SG, Biocide SMB, Bodedex forte, Bodoxin, CI 15, CIT-MIT 14, CMIT-MIT mixt., Canguard CM 14, Canguard CM 1P5, Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone mixt., Fennosan IT 21, HY 606D, Hokucide R 150, Hydorol D 15, Isocil, Isocil (antibacterial), Isocil RW, Isothiazolinone chloride, JE 120, K 10SG, K 18500, KKM 43, KS 2, Kathon, Kathon 886, Kathon 886F, Kathon 886MW, Kathon 886W, Kathon CF 1400, Kathon CG, Kathon CG 110, Kathon CG/ICP, Kathon CG/ICP II, Kathon EDC, Kathon FP 1.5, Kathon ICP, Kathon LX, Kathon LX 1.5, Kathon LX 1400, Kathon LX Plus, Kathon LX-SF, Kathon LX-SF 25, Kathon LXE, Kathon MWC, Kathon PFM, Kathon RH 886, Kathon WT, Kathon biocide, Kordek MIX, Kuriverter EC 503, LH 2, LH 2 (corrosion inhibitor), LXE, Legend MK, M 30, M 30 (antibacterial), MBC 215, MV, Methylisothiazolinone-chloromethylisothiazolinone mixt., Methylchloroisothiazolinone-Methylisothiazolinone Mixture, Microcide III, Mirecide KW, Mirecide KW 600, Nalco 7330, Nipacide 15TR, Nipacide CI, Nipacide CI 15, Nipacide CI 15MV, Nipaguard CMB, Odycide B 330, Preventol D 7, ProClin 150, ProClin 200, ProClin 300, RHZL 03, RS, Rocima 625, SD 818, SD 818 (antibacterial), SS 411GY, Sharomix MCI, Slaoff 360, Somacide RS, Spectrus NX 1106, TST 25, Trelin CT, Tret-O-Lite XC 215, Yisaizuolintong, Zonen C, Zonen F, Zonen FP
IUPAC navn 5-chloro-2-methyl-isothiazol-3-one;2-methylisothiazol-3-one
SMIL CN1SC=CC1=O.CN2SC(=CC2=O)Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone Mixture
Mængde 25 g
InChI formel InChI=1S/C4H4ClNOS.C4H5NOS/c1-6-4(7)2-3(5)8-6;1-5-4(6)2-3-7-5/h2H,1H3;2-3H,1H3
Formel vægt 263.9794
Koncentration eller sammensætning (efter analyt eller komponenter) Chloromethylisothiazolinone-methylisothiazolinone Mixture ~10%