Få mere at vide
(Chloromethylen)dimethylammoniumchlorid, 96%
Artikelnummer. 11491197
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11491197 5 g 5g
11401207 25 g 25g
11411207 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11491197 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. B24172.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 127,996 g/mol
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid anvendes til syntese af beta-lactamer, n-vinylsubstituerede indoler og fusionerede 2-pyridonringe og 2-azetidinoner. Det bruges som et formyleringsmiddel og anvendes til fremstilling af anti-poxvirus-midler. Det bruges i Staudinger-reaktion og Hundsdiecker-barton ioddecarboxyleringsreaktion. Det er meget brugt til at studere organiske fotosensibilisatorer, som finder anvendelse i farvefølsomme solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid anvendes til syntese af beta-lactamer, n-vinylsubstituerede indoler og fusionerede 2-pyridonringe og 2-azetidinoner. Det bruges som et formyleringsmiddel og anvendes til fremstilling af anti-poxvirus-midler. Det bruges i Staudinger-reaktion og Hundsdiecker-barton ioddecarboxyleringsreaktion. Det er meget brugt til at studere organiske fotosensibilisatorer, som finder anvendelse i farvefølsomme solceller.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Det kan nedbrydes i fugtig luft/vand. Inkompatibel med baser, stærke oxidationsmidler, aminer, metaller og butylgummi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3724-43-4
Molekylær formel C3H7Cl2N
MDL nummer MFCD00011868
InChI nøgle QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 77311
IUPAC navn chlormethyliden(dimethyl)azanium;chlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Smeltepunkt 130 °C (nedbrydning)
Lugt Acrid
Mængde 5 g
FN nummer UN3261
Beilstein 3566322
Følsomhed Fugtfølsom
Synonym arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand.
SMIL C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 127.996
Formel vægt 128
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: (Chloromethylene)dimethylammonium chloride