Få mere at vide
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid, 96 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11401207
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 11401207
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar B24172.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 127.996 g/mol
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid anvendes til syntese af beta-lactamer, n-vinylsubstituerede indoler og fusionerede 2-pyridonringe og 2-azetidinoner. Det bruges som et formyleringsmiddel og anvendes til fremstilling af anti-poxvirus-midler. Det bruges i Staudinger-reaktion og Hundsdiecker-barton ioddecarboxyleringsreaktion. Det er meget brugt til at studere organiske fotosensibilisatorer, som finder anvendelse i farvefølsomme solceller.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Chlormethylen)dimethylammoniumchlorid anvendes til syntese af beta-lactamer, n-vinylsubstituerede indoler og fusionerede 2-pyridonringe og 2-azetidinoner. Det bruges som et formyleringsmiddel og anvendes til fremstilling af anti-poxvirus-midler. Det bruges i Staudinger-reaktion og Hundsdiecker-barton ioddecarboxyleringsreaktion. Det er meget brugt til at studere organiske fotosensibilisatorer, som finder anvendelse i farvefølsomme solceller.
Opløselighed Opløseligt i
vand.
Noter
Fugtfølsom. Det kan nedbrydes i fugtig luft/vand. Inkompatibel med baser, stærke oxidationsmidler, aminer, metaller og butylgummi.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3724-43-4
Molekylær formel C3H7Cl2N
MDL nummer MFCD00011868
InChI nøgle QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
PubChem CID 77311
IUPAC navn chlormethyliden(dimethyl)azanium;chlorid
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Chloromethylene)dimethylammonium Chloride
Smeltepunkt 130°C (decomposition)
Lugt Acrid
Mængde 25 g
FN nummer 3261
Beilstein 3566322
Følsomhed Moisture sensitive
Synonym arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
Opløselighedsinformation Soluble in water.
SMIL C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Molekylvægt (g/mol) 127.996
Formel vægt 128
Procent renhed 96%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Metalætsende stoffer og blandinger Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H290-Kan ætse metaller.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P310-Ring omgående til en GIFTINFORMATION/læge/.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Indeholder: (Chloromethylene)dimethylammonium chloride