Få mere at vide
(Klormethylen)dimethylammoniumchlorid, 96%
Artikelnummer. 10063420 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10063420 25 g Glasflaske 25g
10666184 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 10063420 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 295770250
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 10-08-2026
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
CAS: 3724-43-4 | C3H7Cl2N | 128 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Alkyleringsreagens
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 3724-43-4
Molekylær formel C3H7Cl2N
Molekylvægt (g/mol) 128
MDL nummer MFCD00011868
InChI nøgle QQVDYSUDFZZPSU-UHFFFAOYSA-M
Synonym arnold's reagent, vilsmeier reagent, chloromethylene dimethyliminium chloride, methanaminium, n-chloromethylene-n-methyl-, chloride, chloromethylene dimethylammonium chloride, n-chloromethylidene-n-methylmethanaminium chloride, chloromethylenedimethylammonium chloride, chloromethylidene dimethylazanium chloride, n-chloromethylene-n,n-dimethyl ammonium chloride
PubChem CID 77311
IUPAC navn chlormethyliden(dimethyl)azanium;chlorid
SMIL C[N+](=CCl)C.[Cl-]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Navn note 96%
CAS min % 95.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 139°C
Farve Brun til brun-gul
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 95% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH=N(CH3)2Cl
Mængde 25 g
Fieser 04,186; 05,251; 06,220; 07,422; 08,186; 09,514; 10,457; 12,564; 13,341
Opløselighedsinformation Solubility in water: reacts. Other solubilities: 28g/100mL chloroform,slightly soluble in other solvents
Formel vægt 128
Procent renhed 96%
Fysisk form Krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Chloromethylene)dimethylammonium chloride
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Akut toksicitet Kategori 4
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Reproduktionstoksicitet Kategori 1B
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1A
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H360D-Kan skade det ufødte barn.
  • H302-Farlig ved indtagelse.
  • EUH014-Reagerer voldsomt med vand.
Sikkerhedssætning
  • P201-Indhent særlige anvisninger før brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.
  • P308+P313-VED eksponering eller mistanke om eksponering: Søg lægehjælp.