Få mere at vide
(Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride, 95%, tech.
Artikelnummer. 10294080 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10294080 5 g Glasflaske 5g
10469590 25 g Glasflaske 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10294080 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 109530050
Request Bulk or Custom Format
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
CAS: 5293-84-5 | C19H17Cl2P | 347.22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Til CC-obligationsdannelse (olefinering)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5293-84-5
Molekylær formel C19H17Cl2P
Molekylvægt (g/mol) 347.22
MDL nummer MFCD00011867
InChI nøgle SXYFAZGVNNYGJQ-UHFFFAOYSA-M
Synonym chloromethyl triphenylphosphonium chloride, chloromethyltriphenylphosphonium chloride, chloromethyl triphenylphosphoniumchloride, phosphonium, chloromethyltriphenyl-, chloride, chloromethly triphenylphosphonium chloride, chloromethyl triphenylphosphanium chloride, chloromethyl triphenylphosphonium chliride, triphenyl chloromethyl-phosphonium chloride, acmc-1albk, phosphonium, chloromethyl triphenyl-, chloride
PubChem CID 197823
IUPAC navn chloromethyl(triphenyl)phosphanium;chloride
SMIL [Cl-].ClC[P+](C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale (Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
Navn note tech., 95%
CAS min % 94.0
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 258.0°C to 264.0°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 94% min. (Argentometry)
Emballage Glasflaske
Lineær formel ClCH2P(C6H5)3Cl
Mængde 5 g
Fieser 07,62
Formel vægt 347.21
Procent renhed 95%
Grad Teknisk
Fysisk form Fint krystallinsk pulver
Vis mere Vis mindre
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (Chloromethyl)triphenylphosphonium chloride
Signalord
  • Advarsel
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
  • H315-Forårsager hudirritation.
Sikkerhedssætning
  • P261-Undgå indånding af pulver/røg/gas/tåge/damp/spray.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.