Få mere at vide
(Chloromethyl)trimethylsilane, 98%
Artikelnummer. p-7021814
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
250 g
Pakningsstørrelse:
10g
250g
50g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11432487 10 g 10g
11442487 50 g 50g
11456837 250 g 250g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11432487 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14303.09
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 2344-80-1 | C4H11ClSi | 122.667 g/mol
(Chloromethyl)trimethylsilan bruges til Wittig-reaktion og byggesten.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Ansøgninger
(Chloromethyl)trimethylsilan bruges til Wittig-reaktion og byggesten.
Opløselighed Opløseligt i vand (0,4g/L ved
20 C).°
Bemærkninger
Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Fugt følsom. Opbevares under argon.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2344-80-1
Molekylær formel C4H11ClSi
Molekylvægt (g/mol) 122.667
MDL nummer MFCD00000878
InChI nøgle OOCUOKHIVGWCTJ-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl trimethylsilane, silane, chloromethyl trimethyl, trimethylsilyl methyl chloride, chloromethyl trimethyl silane, ch3 3sich2cl, tmcms, pubchem13668, trimethylchloromethylsilane
PubChem CID 75361
IUPAC navn chlormethyl(trimethyl)silan
SMIL C[Si](C)(C)CCl
Tekniske data
Kogepunkt 97°C to 98°C
Kemisk navn eller materiale (Chloromethyl)trimethylsilane
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 906705
Flammepunkt −2°C (28°F)
Opløselighedsinformation Soluble in water (0.4g/L at 20°C).
Formel vægt 122.67
Procent renhed 98%
Lugt Odorless
Brydningsindeks 1.418
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 0.886