missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloromethyl Propyl Carbonate, TRC

Artikelnummer. 30366496
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
500 mg
5 g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30366496 5 g
30360412 500 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30366496 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3692255G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 35273-90-6
Molekylær formel C5H9ClO3
Molekylvægt (g/mol) 152.58
Synonym Chloromethyl Carbonic Acid Propyl Ester
IUPAC navn chloromethyl propyl carbonate
SMIL CCCOC(=O)OCCl

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloromethyl Propyl Carbonate
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C5H9ClO3/c1-2-3-8-5(7)9-4-6/h2-4H2,1H3
Formel vægt 152.024
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.