Få mere at vide
Chloromethyl pivalate, 99+%
Artikelnummer. 10711925 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
100 g
500 g
Emballage:
Glass bottle
Pakningsstørrelse:
100g
500g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10711925 500 g Glass bottle 500g
10468710 100 g Glass bottle 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10711925 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 161465000
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18997-19-8 | C6H11ClO2 | 150.60 g/mol
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18997-19-8
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150.60
MDL nummer MFCD00000884
InChI nøgle GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, chloromethyl ester, pivalic acid chloromethyl ester, pivaloyloxymethyl chloride, pivaloylmethyl chloride, chloromethyl trimethylacetate, 2,2-dimethylpropionic acid chloromethyl ester, chioromethyl pivalate, chloromethyl pivaloate, chloro-methyl pivalate
PubChem CID 87885
IUPAC navn chloromethyl 2,2-dimethylpropanoate
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl pivalate
Farve Colorless to Yellow
Tæthed 1.0380g/mL
Kogepunkt 146°C to 148°C
Flammepunkt 40°C
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 99% min. (GC)
Emballage Glass bottle
Lineær formel (CH3)3CCO2CH2Cl
Brydningsindeks 1.4160 to 1.418
Mængde 500 g
Specifik vægtfylde 1.038
Opløselighedsinformation Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol,toluene and chlorinated,hydrocarbons
Formel vægt 150.6
Procent renhed 99+%
Fysisk form Liquid
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl pivalate
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 1
  • Brandfarlig væske Kategori 3
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 1B
Faresætning
  • H318-Forårsager alvorlig øjenskade.
  • H314-Forårsager svære forbrændinger af huden og øjenskader.
  • H226-Brandfarlig væske og damp.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
  • P305+P351+P338-VED KONTAKT MED ØJNENE: Skyl forsigtigt med vand i flere minutter. Fjern eventuelle kontaktlinser, hvis dette kan gøres let. Fortsæt skylning.