Få mere at vide
Chloromethyl pivalate, 97%
Artikelnummer. 11473984
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11473984 25 g 25g
11483984 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11473984 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A11967.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 18997-19-8 | C6H11ClO2 | 150.60 g/mol
Chlormethylpivalat fungerer som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser. Det er også involveret i acyleringsreaktionen med 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)adenin. Det tjener som et beskyttelsesreagens, der bruges til N-beskyttelse af aminer. Det anvendes også til fremstilling af pivaloyloxymethylester af ofloxacin som et prodrug. Yderligere bruges det til at fremstille sulbactam pivoxil ved reaktion med natriumsalt af sulbactam. Ud over dette bruges det som et reagens under syntesen af en isoindolin-annuleret og kontinuerlig flow organisk syntese.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloromethyl pivalate fungerer som et mellemprodukt i syntesen af aktive farmaceutiske ingredienser. Det er også involveret i acyleringsreaktionen med 9-(2-phosphonylmethoxyethyl)adenin. Det tjener som et beskyttelsesreagens, der bruges til N-beskyttelse af aminer. Det anvendes også til fremstilling af pivaloyloxymethylester af ofloxacin som et prodrug. Yderligere bruges det til at fremstille sulbactam pivoxil ved reaktion med natriumsalt af sulbactam. Ud over dette bruges det som et reagens under syntesen af en isoindolin-annuleret og kontinuerlig flow organisk syntese.
Opløselighed Blandbar
med de fleste organiske opløsningsmidler. Ikke blandbar med vand.
Bemærkninger
Inkompatibel med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 18997-19-8
Molekylær formel C6H11ClO2
Molekylvægt (g/mol) 150.60
MDL nummer MFCD00000884
InChI nøgle GGRHYQCXXYLUTL-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl pivalate, propanoic acid, 2,2-dimethyl-, chloromethyl ester, pivalic acid chloromethyl ester, pivaloyloxymethyl chloride, pivaloylmethyl chloride, chloromethyl trimethylacetate, 2,2-dimethylpropionic acid chloromethyl ester, chioromethyl pivalate, chloromethyl pivaloate, chloro-methyl pivalate
PubChem CID 87885
IUPAC navn chlormethyl-2,2-dimethylpropanoat
SMIL CC(C)(C)C(=O)OCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl pivalate
Tæthed 1.045
Kogepunkt 146°C to 148°C
Flammepunkt 40°C (104°F)
Lineær formel (CH3)3CCO2CH2Cl
Brydningsindeks 1.417
Mængde 25 g
FN nummer UN2924
Beilstein 1560838
Opløselighedsinformation Miscible with most organic solvents. Immiscible with water.
Formel vægt 150.6
Procent renhed 97%