Få mere at vide
Chloromethylphenylsulfid, 97%
Artikelnummer. 10129499 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage Pakningsstørrelse
10129499 25 g Glasflaske 25g
10017949 5 g Glasflaske 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 10129499 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 202360250
 Begrænset vare
Request Bulk or Custom Format
I øjeblikket ikke tilgængelig: Vi har ingen oplysninger om, hvornår dette produkt vil være tilgængeligt.
Se alternative produkter
CAS: 7205-91-6 | C7H7ClS | 158,64 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 7205-91-6
Molekylær formel C7H7ClS
Molekylvægt (g/mol) 158.64
MDL nummer MFCD00000921
InChI nøgle LLSMWLJPWFSMCP-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl phenyl sulfide, chloromethylthiobenzene, alpha-chlorothioanisole, phenyl chloromethyl sulfide, chloromethyl phenyl sulphide, phenylthio methyl chloride, chloromethyl thio benzene, sulfide, chloromethyl phenyl, chloromethyl phenyl sulfane, benzene, chloromethyl thio
PubChem CID 81623
IUPAC navn chlormethylsulfanylbenzen
SMIL ClCSC1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl phenyl sulfide
Farve Farveløs til gul
Tæthed 1.2300g/mL
Kogepunkt 66 °C (0,3 hPa)
Flammepunkt 101 °C
Infrarødt spektrum Autentisk
Analyseprocentområde 96% min. (GC)
Emballage Glasflaske
Lineær formel C6H5SCH2Cl
Brydningsindeks 1.595
Mængde 25 g
Beilstein 06,III,1002
Fieser 09,107; 06,571; 07,357; 08,472; 09,451; 10,384; 11,503; 12,468; 13,34; 14,177; 16,98; 17,327
Specifik vægtfylde 1.23
Formel vægt 158.65
Procent renhed 97%
Fysisk form Væske