Få mere at vide
Chloromethylmethylsulfid, 94%
Beskrivelse
Chlormethylmethylsulfid anvendes som methylenoverførselsreagens til jern(II)-medieret cyclopropanering og til carbonyl- og aromatiske forbindelser. Det beskytter alkoholer som deres methylthiomethyl (MTM) ethere ved reaktion, f.eks. med NaH/NaI i DME. Det anvendes også til fremstilling af MTM-estere af carboxylsyrer, fx ved behandling af syrens K-salt i nærværelse af NaI og 18-krone-6 og til reaktion med cyclopentadienyljerndicarbonyldimer under dannelse af et jernholdigt methylenoverførselsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Chloromethylmethylsulfid bruges som methylenoverførselsreagens til jern(II)-medieret cyclopropanering og til carbonyl- og aromatiske forbindelser. Det beskytter alkoholer som deres methylthiomethyl (MTM) ethere ved reaktion, f.eks. med NaH/NaI i DME. Det anvendes også til fremstilling af MTM-estere af carboxylsyrer, fx ved behandling af syrens K-salt i nærværelse af NaI og 18-krone-6 og til reaktion med cyclopentadienyljerndicarbonyldimer under dannelse af et jernholdigt methylenoverførselsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril, ether og dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethyl methyl sulfide |
| Tæthed | 1.16 |
| Kogepunkt | 104 °C til 105 °C |
| Flammepunkt | 17 °C (62 °F) |
| Lugt | Stank |
| Brydningsindeks | 1.498 |
| Mængde | 50 g |
| FN nummer | UN1993 |
| Beilstein | 1730851 |
| Følsomhed | Fugtfølsom |
| Vis mere |