Få mere at vide
Chloromethylmethylsulfid, 94%
Artikelnummer. 11383036
Skift visning
Mængde:
10 g
50 g
Pakningsstørrelse:
10g
50g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11383036 10 g 10g
11393036 50 g 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11383036 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. L10858.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2373-51-5 | C2H5ClS | 96,57 g/mol
Chlormethylmethylsulfid anvendes som methylenoverførselsreagens til jern(II)-medieret cyclopropanering og til carbonyl- og aromatiske forbindelser. Det beskytter alkoholer som deres methylthiomethyl (MTM) ethere ved reaktion, f.eks. med NaH/NaI i DME. Det anvendes også til fremstilling af MTM-estere af carboxylsyrer, fx ved behandling af syrens K-salt i nærværelse af NaI og 18-krone-6 og til reaktion med cyclopentadienyljerndicarbonyldimer under dannelse af et jernholdigt methylenoverførselsmiddel.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Chloromethylmethylsulfid bruges som methylenoverførselsreagens til jern(II)-medieret cyclopropanering og til carbonyl- og aromatiske forbindelser. Det beskytter alkoholer som deres methylthiomethyl (MTM) ethere ved reaktion, f.eks. med NaH/NaI i DME. Det anvendes også til fremstilling af MTM-estere af carboxylsyrer, fx ved behandling af syrens K-salt i nærværelse af NaI og 18-krone-6 og til reaktion med cyclopentadienyljerndicarbonyldimer under dannelse af et jernholdigt methylenoverførselsmiddel.
Opløselighed
Opløselig i acetonitril, ether og dichlormethan. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Beholdere, der åbnes, skal omhyggeligt genlukkes og opbevares opretstående for at forhindre lækage. Anbefalet opbevaringstemperatur: 2 - 8 °C. Uforeneligt med stærke oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2373-51-5
Molekylær formel C2H5ClS
Molekylvægt (g/mol) 96.57
MDL nummer MFCD00000923
InChI nøgle JWMLCCRPDOIBAV-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloromethyl methyl sulfide, chlorodimethyl sulfide, methylthiomethyl chloride, chloro methylthio methane, methane, chloro methylthio, chlorodimethyl thioether, chloromethyl methyl thioether, monochlorodimethyl sulfide, chloro methylsulfanyl methane, clorodimetilsolfuro
PubChem CID 16916
IUPAC navn chlor(methylsulfanyl)methan
SMIL CSCCl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Chloromethyl methyl sulfide
Tæthed 1.16
Kogepunkt 104°C to 105°C
Flammepunkt 17°C (62°F)
Lugt Stench
Brydningsindeks 1.498
Mængde 10 g
FN nummer UN1993
Beilstein 1730851
Følsomhed Moisture sensitive
Opløselighedsinformation Soluble in acetonitrile,ether and dichloromethane. Insoluble in water.
Formel vægt 96.58
Procent renhed 95%
Vis mere Vis mindre
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Chloromethyl methyl sulfide
Signalord
  • Fare
Farekategori
  • Alvorlige øjenskader/øjenirritation Kategori 2
  • Brandfarlig væske Kategori 2
  • Hudætsning/hudirritation Kategori 2
  • Specifik målorgantoksicitet - enkelt eksponering Kategori 2
Faresætning
  • H225-Meget brandfarlig væske og damp.
  • H315-Forårsager hudirritation.
  • H319-Forårsager alvorlig øjenirritation.
  • H335-Kan forårsage irritation af luftvejene.
Sikkerhedssætning
  • P210-Holdes væk fra varme, varme overflader, gnister, åben ild og andre antændelseskilder. Rygning forbudt.
  • P264-Vask grundigt efter brug.
  • P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
  • P303+P361+P353-VED KONTAKT MED HUDEN (eller håret): Alt tilsmudset tøj tages straks af. Skyl/brus huden med vand.
  • P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
  • P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
  • P332+P313-Ved hudirritation: Søg lægehjælp.
  • P337+P313-Ved vedvarende øjenirritation: Søg lægehjælp.
Supplerende oplysninger
  • MIXTURE LIST-Contain: Chloromethyl methylsulfide