missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloromethyl Methyl Carbonate, TRC

Artikelnummer. 30358160
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
5 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30358160 5 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30358160 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3693055G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloromethyl Methyl Carbonate
CAS 40510-81-4
Molekylær formel C3 H5 Cl O3
Mængde 5 g
Synonym Tenofovir Impurity 52
InChI formel InChI=1S/C3H5ClO3/c1-6-3(5)7-2-4/h2H2,1H3
SMIL COC(=O)OCCl
IUPAC navn chloromethyl methyl carbonate
Molekylvægt (g/mol) 124.52
Formel vægt 123.9927
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.