Få mere at vide
Chloromethyl Methyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethyl Methyl Carbonate |
| CAS | 40510-81-4 |
| Molekylær formel | C3 H5 Cl O3 |
| Mængde | 250 mg |
| Synonym | Tenofovir Impurity 52 |
| InChI formel | InChI=1S/C3H5ClO3/c1-6-3(5)7-2-4/h2H2,1H3 |
| SMIL | COC(=O)OCCl |
| IUPAC navn | chloromethyl methyl carbonate |
| Molekylvægt (g/mol) | 124.52 |
| Formel vægt | 123.9927 |