Få mere at vide
Chloromethyl Laurate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethyl Laurate |
| CAS | 61413-67-0 |
| Molekylær formel | C13 H25 Cl O2 |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Dodecanoic Acid Chloromethyl Ester, Chloromethyl Dodecanoate, Dodecanoyloxymethyl Chloride |
| InChI formel | InChI=1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)16-12-14/h2-12H2,1H3 |
| SMIL | CCCCCCCCCCCC(=O)OCCl |
| IUPAC navn | chloromethyl dodecanoate |
| Molekylvægt (g/mol) | 248.79 |
| Formel vægt | 248.1543 |