missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Chloromethyl Laurate, TRC

Artikelnummer. 30362840
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
1 g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
30362840 1 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 30362840 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC3710051G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Chloromethyl Laurate
CAS 61413-67-0
Molekylær formel C13 H25 Cl O2
Mængde 1 g
Synonym Dodecanoic Acid Chloromethyl Ester, Chloromethyl Dodecanoate, Dodecanoyloxymethyl Chloride
InChI formel InChI=1S/C13H25ClO2/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-13(15)16-12-14/h2-12H2,1H3
SMIL CCCCCCCCCCCC(=O)OCCl
IUPAC navn chloromethyl dodecanoate
Molekylvægt (g/mol) 248.79
Formel vægt 248.1543
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.