Få mere at vide
Chloromethyl Isopropyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethyl Isopropyl Carbonate |
| Mængde | 100 g |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO3/c1-4(2)9-5(7)8-3-6/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 152.024 |