Få mere at vide
Chloromethyl Isobutyrate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethyl Isobutyrate |
| Mængde | 250 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C5H9ClO2/c1-4(2)5(7)8-3-6/h4H,3H2,1-2H3 |
| Formel vægt | 136.0291 |