Få mere at vide
Chloromethyl Ethyl Ether 90%, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethyl Ethyl Ether |
| CAS | 3188-13-4 |
| Molekylær formel | C3H7ClO |
| Mængde | 100 g |
| Synonym | Ethoxychloromethane, Ethoxymethyl Chloride, Ethyl Chloromethyl Ether, Chloromethoxyethane |
| InChI formel | InChI=1S/C3H7ClO/c1-2-5-3-4/h2-3H2,1H3 |
| SMIL | CCOCCl |
| IUPAC navn | chloromethoxyethane |
| Molekylvægt (g/mol) | 94.54 |
| Formel vægt | 94.0185 |