Få mere at vide
Chloromethyl Ethyl Carbonate, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Chloromethyl Ethyl Carbonate |
| Mængde | 1 g |
| InChI formel | InChI=1S/C4H7ClO3/c1-2-7-4(6)8-3-5/h2-3H2,1H3 |