Få mere at vide
(Chloromethyl)dimethylchlorosilane, 98%
Artikelnummer. 11434260
Skift visning
Mængde:
10 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
10g
25g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
11434260 10 g 10g
11422707 25 g 25g
11432707 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 11434260 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A14899.09
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1719-57-9 | C3H8Cl2Si | 143.08 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1719-57-9
Molekylær formel C3H8Cl2Si
Molekylvægt (g/mol) 143.08
MDL nummer MFCD00000875
InChI nøgle ITKVLPYNJQOCPW-UHFFFAOYSA-N
Synonym chloro chloromethyl dimethylsilane, chloromethyl dimethylchlorosilane, chloromethyldimethylchlorosilane, silane, chloro chloromethyl dimethyl, cmdmcs, chloro cholromethyl dimethylsilane, ch3 2sicl ch2cl, chloromethylchlorodimethylsilane, dimethylchloromethylchlorosilane, chloro chloromethyl-dimethylsilane
PubChem CID 74393
IUPAC navn chlor-(chlormethyl)-dimethylsilan
SMIL C[Si](C)(Cl)CCl
Tekniske data
Kogepunkt 110°C to 113°C
Kemisk navn eller materiale (Chloromethyl)dimethylchlorosilane
Mængde 10 g
Lineær formel ClCH2Si(CH3)2Cl
FN nummer UN2985
Beilstein 1731933
Flammepunkt 21°C (69°F)
Formel vægt 143.09
Procent renhed 98%
Lugt Acrid
Brydningsindeks 1.437
Følsomhed Moisture sensitive
Tæthed 1.082